Print…
Malonic acid dihydrazide ≥93.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Malonohydrazide
M3206-5G M3206-25G
TCIAM3206-5GEA 37 EUR
TCIAM3206-5G TCIAM3206-25G
Malonic acid dihydrazide ≥93.0% (por análise titulométrica)
Malonic acid dihydrazide
Fórmula: C₃H₈N₄O₂
Peso Molecular: 132.12 g/mol
Número MDL : MFCD00041268
Número CAS: 3815-86-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C