Print…
α-Linolenic acid methyl ester 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl linolenate, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl Linolenate, Linolenic acid methyl ester, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl α-linolenate
368100010 368100050
ACRO368100010EA 170 EUR
ACRO368100010 ACRO368100050
α-Linolenic acid methyl ester 99%
α-Linolenic acid methyl ester
Fórmula: C₁₉H₃₂O₂
Ponto de ebulição: 182 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,895 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00135851
Número CAS: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %