Print…
2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3189-1G M3189-5G
TCIAM3189-1GEA 125 EUR
TCIAM3189-1G TCIAM3189-5G
2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers) ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Methyldecahydroquinoline (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₀H₁₉N
Peso Molecular: 153.27 g/mol
Ponto de ebulição: 206°C
Número MDL : MFCD20547663
Número CAS: 20717-43-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
Concentration (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %