Print…
α-Linolenic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
L2501-1G L2501-500MG L2501-5G
SIALL2501-1GEA 287 EUR
SIALL2501-1G SIALL2501-500MG SIALL2501-5G
α-Linolenic acid ethyl ester, Sigma-Aldrich®
α-Linolenic acid ethyl ester
Fórmula: C₂₀H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 218 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8919 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD07371452
Número CAS: 1191-41-9
EINECS: 214-734-6