Print…
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-γ-Abu-OMe.HCl
M3154-25G M3154-5G
TCIAM3154-25GEA 142 EUR
TCIAM3154-25G TCIAM3154-5G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride ≥98.0% (por azoto total e análise de titulação)
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Número MDL : MFCD00043270
Número CAS: 13031-60-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C