Print…
2'-C-Methyluridine ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-((2R,3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methyltetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-(2-C-Methyl-beta-D-ribofuranosyl)uracil
M3153-1G M3153-250MG
TCIAM3153-1GEA 72 EUR
TCIAM3153-1G TCIAM3153-250MG
2'-C-Methyluridine ≥98.0% (por HPLC)
2'-C-Methyluridine
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₆
Ponto de Fusão: 112°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02682960
Número CAS: 31448-54-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +80.0 to +84.0 deg (C=1, H2O)