Print…
1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Methoxy-4-(trans-4-N-propylcyclohexyl)benzene
M3152-25G M3152-5G
TCIAM3152-25GEA 118 EUR
TCIAM3152-25G TCIAM3152-5G
1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1-Methoxy-4-(trans-4-propylcyclohexyl)benzene
Fórmula: C₁₆H₂₄O
Número MDL : MFCD06658193
Número CAS: 81936-32-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C