Print…
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3146-25G M3146-5G
TCIAM3146-25GEA 33 EUR
TCIAM3146-25G TCIAM3146-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₈H₇NO₆S
Número MDL : MFCD01941299
Número CAS: 110964-79-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C