Print…
Methacrylic anhydride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methacrylic Anhydride [stabilized with 1,1,3-Tris(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)butane]
M3139-100G M3139-500G
TCIAM3139-100GEA 48 EUR
TCIAM3139-100G TCIAM3139-500G
Methacrylic anhydride ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Methacrylic anhydride
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Inflamação: 83°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008586
Número CAS: 760-93-0
EINECS: 212-084-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 97.0 %