Print…
Mitoxantrone ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3133-200MG M3133-1G
TCIAM3133-200MGEA 116 EUR
TCIAM3133-200MG TCIAM3133-1G
Mitoxantrone ≥97.0% (por HPLC)
Mitoxantrone
Fórmula: C₂₂H₂₈N₄O₆
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00242942
Número CAS: 65271-80-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06217
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C