Print…
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3128-1G M3128-5G
TCIAM3128-1GEA 147 EUR
TCIAM3128-1G TCIAM3128-5G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₁H₁₆BNO₃
Ponto de Fusão: 85°C
Número MDL : MFCD06801707
Número CAS: 279262-23-6
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %