Print…
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 7-Methoxy-1-indanone, 7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
M3126-1G M3126-200MG
TCIAM3126-1GEA 165 EUR
TCIAM3126-1G TCIAM3126-200MG
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one ≥98.0% (por GC)
7-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 110°C
Número MDL : MFCD07784339
Número CAS: 34985-41-6
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C