Print…
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-bromobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-4-bromobenzoate
M3125-5G M3125-25G
TCIAM3125-5GEA 58 EUR
TCIAM3125-5G TCIAM3125-25G
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-2-amino-4-bromobenzoate
Fórmula: C₈H₈BrNO₂
Peso Molecular: 230.0586 g/mol
Número MDL : MFCD07783014
Número CAS: 135484-83-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C