Print…
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium Hydrogen sulphate ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-butylsulphonic-3-methylimidazolium hydrogensulphate
M3120-5G M3120-25G
TCIAM3120-5GEA 99 EUR
TCIAM3120-5G TCIAM3120-25G
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium Hydrogen sulphate ≥95.0% (por análise titulométrica)
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium Hydrogen sulphate
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₇S₂
Peso Molecular: 316.34 g/mol
Número MDL : MFCD12761445
Número CAS: 827320-59-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %