Print…
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3119-1G M3119-5G
TCIAM3119-1GEA 29 EUR
TCIAM3119-1G TCIAM3119-5G
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥95.0% (por análise titulométrica)
1-Methyl-3-(4-sulphobutyl)imidazolium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₁₀H₁₅F₆N₃O₇S₃
Peso Molecular: 499.41 g/mol
Número CAS: 909390-59-6
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %