Print…
1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Amyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M3118-1G M3118-5G
TCIAM3118-1GEA 25 EUR
TCIAM3118-1G TCIAM3118-5G
1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Methyl-1-pentylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₁₂H₂₂F₆N₂O₄S₂
Peso Molecular: 436.43 g/mol
Ponto de Fusão: 8°C
Número CAS: 380497-17-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %