Print…
1-Methyl-1-n-octylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3117-25G M3117-5G
TCIAM3117-25GEA 232 EUR
TCIAM3117-25G TCIAM3117-5G
1-Methyl-1-n-octylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-Methyl-1-n-octylpyrrolidinium bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Fórmula: C₁₅H₂₈F₆N₂O₄S₂
Ponto de Fusão: –12°C
Número MDL : MFCD09038851
Número CAS: 927021-43-0
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %