Print…
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3115-5G M3115-25G
TCIAM3115-5GEA 59 EUR
TCIAM3115-5G TCIAM3115-25G
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate
Fórmula: C₈H₆FNO₄
Ponto de ebulição: 139°C
Número MDL : MFCD06203689
Número CAS: 2965-22-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C