Print…
Mitoxantrone dihydrochloride ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Novantrone, 1,4-Dihydroxy-5,8-bis((2-((2-hydroxyethyl)amino)ethyl)amino)anthracene-9,10-dione dihydrochloride
M3110-100MG M3110-25MG
TCIAM3110-100MGEA 125 EUR
TCIAM3110-100MG TCIAM3110-25MG
Mitoxantrone dihydrochloride ≥97.0% (por HPLC)
Mitoxantrone dihydrochloride
Fórmula: C₂₂H₃₀Cl₂N₄O₆
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00242943
Número CAS: 70476-82-3
EINECS: 274-619-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,06217
Encomendar
Appearance Dark green to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%