Print…
4-Methyl-2-(p-tolyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3105-200MG M3105-1G
TCIAM3105-200MGEA 30 EUR
TCIAM3105-200MG TCIAM3105-1G
4-Methyl-2-(p-tolyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Methyl-2-(p-tolyl)pyridine
Fórmula: C₁₃H₁₃N
Número MDL : MFCD09031945
Número CAS: 80635-92-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C