Print…
Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3103-1G M3103-5G
TCIAM3103-1GEA 18 EUR
TCIAM3103-1G TCIAM3103-5G
Methyl-3-bromoisonicotinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-bromoisonicotinate
Fórmula: C₇H₆BrNO₂
Ponto de ebulição: 134°C
Número MDL : MFCD03788226
Número CAS: 59786-31-1
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %