Print…
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
M3102-5G M3102-25G
TCIAM3102-5GEA 28 EUR
TCIAM3102-5G TCIAM3102-25G
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Número MDL : MFCD00173937
Número CAS: 85953-29-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0249c5f9e3bede74f70c32629a1284c3e08f1f62&vid=0249c5f9e3bede74f70c32629a1284c3e08f1f62&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0