Print…
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-5-fluorobenzoate
M3101-25G M3101-5G
TCIAM3101-25GEA 239 EUR
TCIAM3101-25G TCIAM3101-5G
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-bromo-5-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.04 g/mol
Número MDL : MFCD00086167
Número CAS: 6942-39-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 2.0