Print…
α-Linolenic acid ethyl ester
Fornecedor: Cayman Chemical
10008199-100 10008199-50 10008199-500 10008199-1
CAYM10008199-100EA 87.6 EUR
CAYM10008199-100 CAYM10008199-50 CAYM10008199-500 CAYM10008199-1
α-Linolenic acid ethyl ester
α-Linolenic acid ethyl ester
Fórmula: C₂₀H₃₄O₂
Ponto de ebulição: 218 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,8919 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD07371452
Número CAS: 1191-41-9
EINECS: 214-734-6