Print…
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3098-1G M3098-5G
TCIAM3098-1GEA 71 EUR
TCIAM3098-1G TCIAM3098-5G
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide ≥95.0% (por GC)
N-Methoxy-N,4-dimethylbenzamide
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso Molecular: 179.22 g/mol
Número MDL : MFCD02684311
Número CAS: 122334-36-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %