Print…
Acido 4-Metoxi-3-(trifluorometil) benzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3095-25G M3095-5G
TCIAM3095-25GEA 144 EUR
TCIAM3095-25G TCIAM3095-5G
Acido 4-Metoxi-3-(trifluorometil) benzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Acido 4-Metoxi-3-(trifluorometil) benzoico
Fórmula: C₉H₇F₃O₃
Peso Molecular: 220.15 g/mol
Número MDL : MFCD01091014
Número CAS: 213598-09-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C