Print…
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acrylic acid 2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl ester
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
M3094-100G M3094-500G
TCIAM3094-100GEA 132 EUR
TCIAM3094-100G TCIAM3094-500G
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl acrylate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₅
Peso Molecular: 218.25 g/mol
Número MDL : MFCD30470140
Número CAS: 48067-72-7
EINECS: 256-348-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3a33aab4834bc1a7c85d22129f296d4b6339121&vid=f3a33aab4834bc1a7c85d22129f296d4b6339121&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Acid Value max. 2.0