Print…
Sophoridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M3093-250MG M3093-50MG
TCIAM3093-250MGEA 187 EUR
TCIAM3093-250MG TCIAM3093-50MG
Sophoridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Sophoridine
Fórmula: C₁₅H₂₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00238686
Número CAS: 6882-68-4
UN: 1544
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -66.0 to -73.0 deg (C=1, ethanol)