Print…
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
M3084-1G M3084-5G
TCIAM3084-1GEA 16 EUR
TCIAM3084-1G TCIAM3084-5G
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate ≥95.0% (por GC)
Methyl-5-bromo-2-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Ponto de ebulição: 134°C
Número MDL : MFCD00144771
Número CAS: 181765-86-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=face72934bed3422b3e9a9f660c706ecfc84eae8&vid=face72934bed3422b3e9a9f660c706ecfc84eae8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Acid Value max. 3.0