Print…
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-bromo-3-fluorobenzoate
M3083-5G M3083-25G
TCIAM3083-5GEA 100 EUR
TCIAM3083-5G TCIAM3083-25G
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-4-bromo-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Número MDL : MFCD08436044
Número CAS: 849758-12-9
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C