Print…
Mal-amido-PEG2-NHS ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
M3079-250MG M3079-50MG
TCIAM3079-250MGEA 232 EUR
TCIAM3079-250MG TCIAM3079-50MG
Mal-amido-PEG2-NHS ≥98.0% (por GC, nitrogênio total)
Mal-amido-PEG2-NHS
Fórmula: C₁₈H₂₃N₃O₉
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD11041137
Número CAS: 955094-26-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C