Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3078-1G M3078-5G
TCIAM3078-1GEA 18 EUR
TCIAM3078-1G TCIAM3078-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄F₃NO₂S
Número MDL : MFCD00173295
Número CAS: 117724-63-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %