Print…
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-N-(3-methylphenyl)benzenamine, 2,3'-Dimethyldiphenylamine, 2-Methyl-N-(3-methylphenyl)aniline
M3064-1G M3064-5G
TCIAM3064-1GEA 96 EUR
TCIAM3064-1G TCIAM3064-5G
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-N-(m-tolyl)aniline
Fórmula: C₁₄H₁₅N
Peso Molecular: 197.28 g/mol
Ponto de ebulição: 187°C
Número CAS: 34801-11-1
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %