Print…
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 6-Methyl-3H-benzooxazole-2-thione
M3063-1G M3063-5G
TCIAM3063-1GEA 82 EUR
TCIAM3063-1G TCIAM3063-5G
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Methyl-1,3-benzoxazole-2(3H)-thione
Fórmula: C₈H₇NOS
Número MDL : MFCD00175644
Número CAS: 23417-29-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4f0192636304753f88a89869a1cec3a8edbb7a9&vid=ec57ca819bf3cafd246a7e998a740a33fd43a384&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C