Print…
1-Methyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Methyl-3-propylimidazolium Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
M3059-5G M3059-25G
TCIAM3059-5GEA 34 EUR
TCIAM3059-5G TCIAM3059-25G
1-Methyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Methyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Fórmula: C₉H₁₃F₆N₃O₄S₂
Peso Molecular: 405.34 g/mol
Número MDL : MFCD15071469
Número CAS: 216299-72-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5b2ce849069240868e3e97102b599e25008926e&vid=66ae2c81480a51d1ed6fdc477d1dd0fb814e642c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %