4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
M3057-1G
M3057-5G
TCIAM3057-1GEA
25
EUR
TCIAM3057-1G
TCIAM3057-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula:
C₁₄H₁₉BO₄ Peso Molecular: 262.11 g/mol |
Número MDL :
MFCD02179438 Número CAS: 171364-80-0 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |