Print…
N-Methyl-3-nitroaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M3042-1G M3042-5G
TCIAM3042-1GEA 96 EUR
TCIAM3042-1G TCIAM3042-5G
N-Methyl-3-nitroaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Methyl-3-nitroaniline
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Número MDL : MFCD00963641
Número CAS: 619-26-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ccabcb6825ac09270732a7f47f982fedbd74ffb&vid=2ccabcb6825ac09270732a7f47f982fedbd74ffb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C