Print…
1-Methyl-3-propylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-3-propylimidazolium Tetrafluoroborate
M3036-5G M3036-25G
TCIAM3036-5GEA 22 EUR
TCIAM3036-5G TCIAM3036-25G
1-Methyl-3-propylimidazolium tetrafluoroborate ≥98.0% (por HPLC, azoto total)
1-Methyl-3-propylimidazolium tetrafluoroborate
Fórmula: C₇H₁₃BF₄N₂
Peso Molecular: 212.00 g/mol
Ponto de Fusão: 17°C
Número MDL : MFCD14156016
Número CAS: 244193-48-4
UN: 1760
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ebd702667a12dc3fd18d8f8d46a01885c110b24&vid=3ebd702667a12dc3fd18d8f8d46a01885c110b24&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %