Print…
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
M3030-250MG M3030-1G
TCIAM3030-250MGEA 64 EUR
TCIAM3030-250MG TCIAM3030-1G
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₈H₂₁NO₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065481
Número CAS: 37067-30-4
EINECS: 253-333-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fec1051e6d0b040d2ec79fe2d66baf937b4729d&vid=4fec1051e6d0b040d2ec79fe2d66baf937b4729d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -29.0 to -33.0 deg (C=1, Pyridine)