Print…
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
M3027-25MG M3027-100MG
TCIAM3027-25MGEA 129 EUR
TCIAM3027-25MG TCIAM3027-100MG
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside ≥98.0% (por HPLC)
4-Methylumbelliferyl beta-D-ribofuranoside
Fórmula: C₁₅H₁₆O₇
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06796941
Número CAS: 195385-93-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cf2d5bf407bae5f864d9f7d50119ca63fe2ed26&vid=3cf2d5bf407bae5f864d9f7d50119ca63fe2ed26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -147 to -152 deg (C=0.15, H2O)