Print…
4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4-Methylumbelliferyl alpha-L-Arabinopyranoside
M3025-50MG M3025-250MG
TCIAM3025-50MGEA 66 EUR
TCIAM3025-50MG TCIAM3025-250MG
4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside ≥98.0% (por HPLC)
4-Methylumbelliferyl-Α-L-arabinopyranoside
Fórmula: C₁₅H₁₆O₇
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00064087
Número CAS: 69414-26-2
EINECS: 273-991-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=190e3a759a5187780e68e522b5fd626b2a1d5864&vid=190e3a759a5187780e68e522b5fd626b2a1d5864&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 57.50 to 59.50 %