Print…
1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2998-1G M2998-5G
TCIAM2998-1GEA 85 EUR
TCIAM2998-1G TCIAM2998-5G
1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium bis(fluorosulphonyl)imide
Fórmula: C₈H₁₈F₂N₂O₅S₂
Número MDL : MFCD30749293
Número CAS: 1235234-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0661c1753b681e2f35ef713c82609c049aaa563d&vid=0661c1753b681e2f35ef713c82609c049aaa563d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %