Print…
2-Methylbenzoic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2997-1G M2997-5G
TCIAM2997-1GEA 94 EUR
TCIAM2997-1G TCIAM2997-5G
2-Methylbenzoic anhydride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Methylbenzoic anhydride
Fórmula: C₁₆H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 221°C
Número MDL : MFCD00048077
Número CAS: 607-86-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12d430326b081fc4130ea7f595992c0d35b48459&vid=12d430326b081fc4130ea7f595992c0d35b48459&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C