Print…
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M2996-1G M2996-5G
TCIAM2996-1GEA 29 EUR
TCIAM2996-1G TCIAM2996-5G
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Fórmula: C₁₁H₈ClNO₂
Ponto de ebulição: 170°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052205
Número CAS: 16883-16-2
EINECS: 240-915-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %