Print…
Cloreto de 3-Anisoilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Methoxybenzoyl chloride, m-Anisoyl chloride
M2992-5G M2992-25G
TCIAM2992-5GEA 25 EUR
TCIAM2992-5G TCIAM2992-25G
Cloreto de 3-Anisoilo ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Cloreto de 3-Anisoilo
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de ebulição: 125°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00000673
Número CAS: 1711-05-3
EINECS: 216-975-2
UN: 1729
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84bfa14a04a86e378a06e9db7c70a850612b090d&vid=84bfa14a04a86e378a06e9db7c70a850612b090d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %