Print…
Methyl-2,3-diaminobenzoate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methyl 2,3-diaminobenzoate
M2979-1G M2979-5G
TCIAM2979-1GEA 54 EUR
TCIAM2979-1G TCIAM2979-5G
Methyl-2,3-diaminobenzoate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2,3-diaminobenzoate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Número MDL : MFCD04038589
Número CAS: 107582-20-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee5e6e518b7d4f92b30ca4d7cd21ec6a0b97de77&vid=ee5e6e518b7d4f92b30ca4d7cd21ec6a0b97de77&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %