Print…
5-Methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2974-1G M2974-5G
TCIAM2974-1GEA 80 EUR
TCIAM2974-1G TCIAM2974-5G
5-Methylbenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
5-Methylbenzo[b]thiophene
Fórmula: C₉H₈S
Ponto de ebulição: 67°C
Número MDL : MFCD00052509
Número CAS: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020b1cd4c9dca847e9f037cf8277754fbe3abcc4&vid=020b1cd4c9dca847e9f037cf8277754fbe3abcc4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C