Print…
4-Methoxy-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M2964-1G M2964-5G
TCIAM2964-1GEA 84 EUR
TCIAM2964-1G TCIAM2964-5G
4-Methoxy-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4-Methoxy-trans-stilbene
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Ponto de ebulição: 126°C
Número MDL : MFCD00017178
Número CAS: 1694-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0a915a979a5e895b2742fe926e8ac562e20f8c&vid=5f0a915a979a5e895b2742fe926e8ac562e20f8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C