Print…
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: [2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid, 3,6,9-Trioxadecanoic acid, 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)acetic acid
M2963-5G M2963-25G
TCIAM2963-5GEA 40 EUR
TCIAM2963-5G TCIAM2963-25G
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid) ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid(3,6,9-trioxadecanoic acid)
Fórmula: C₇H₁₄O₅
Ponto de ebulição: 107°C
Número MDL : MFCD00044098
Número CAS: 16024-58-1
EINECS: 240-162-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932222fd6f0ce05fb0d82a01ac3b03058709cdad&vid=932222fd6f0ce05fb0d82a01ac3b03058709cdad&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %