Print…
2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
M2957-1G M2957-5G
TCIAM2957-1GEA 73 EUR
TCIAM2957-1G TCIAM2957-5G
2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇NO₃
Ponto de ebulição: 114°C
Número MDL : MFCD03840506
Número CAS: 16634-91-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c612f5441088a0f0451a1f5629a20da13bece4cf&vid=c612f5441088a0f0451a1f5629a20da13bece4cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C